Learn More
NEU2 Monoclonal Antibody (OTI8C12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA503332S
Descrizione
NEU2 Monoclonal antibody specifically detects NEU2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| NEU2 | |
| Monoclonal | |
| 0.93 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8TD19 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 91754 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI8C12 | |
| Unconjugated | |
| NEK9 | |
| Cytosolic sialidase; N-acetyl-alpha-neuraminidase 2; NEU2; neuraminidase 2; neuraminidase 2 (cytosolic sialidase); SIAL2; sialidase 2 (cytosolic sialidase); sialidase-2 | |
| Full length human recombinant protein of human NEK9 produced in HEK293 cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.