missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NeutraKine™ IFN-beta Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 319.00€
Specifica
| Antigene | IFN beta |
|---|---|
| Clone | 2C6E5 |
| Applicazioni | ELISA, Neutralization |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30237207
|
Proteintech
69013-1-IG-100UG |
100 μg |
321.08€ 319.00€ / 100µg Risparmia 2.08€ 0.65% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30236053
|
Proteintech
69013-1-IG-25UG |
25 μg |
149.97€ 149.00€ / 25µg Risparmia 0.97€ 0.65% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The NeutraKine™ IFN beta antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinantprotein of human NeutraKine™ IFN beta. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ IFN beta antibody has been validated for the following applications: ELISA, Neutralization analysis.Specifica
| IFN beta | |
| ELISA, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| IFB; IFF; IFNB; MGC96956 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Neu Antibody |
| 2C6E5 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 3456 | |
| RecombinantProtein | |
| Primary | |
| Lyophilized antibodies are stable for 1 year from the date of receipt if stored between (-20°C) and (-80°C). Upon reconstitution we recommend that the solution can be stored at(4°C) for short term or at(-20°C) to (-80°C) for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto