Learn More
Contec™ NeutraKlean, 1L
Contec™ NeutraKlean è un detergente delicato e a bassa schiuma progettato per la pulizia di camere sterili Life Science.
Marca: Contec™ FBT103NK
80.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2605-79-0 Peso : 6.00000kg
Descrizione
- Il pH neutro lo rende adatto per l'uso in tutte le aree della camera sterile poiché delicato sulle superfici.
- Filtrato a 0.2 micron con flusso d'aria di grado A in camera sterile di grado C per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
- L'azione detergente a bassa schiuma è ideale per l'uso su pavimenti, pareti e banchi
- Il basso livello di tensioattivo fornisce residui bassi che possono essere facilmente rimossi
- L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo e fornisce una buona copertura della superficie
- Il sistema di protezione “bag in bottle” e l’erogatore spray impediscono la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso.
- I flaconi possono essere svuotati completamente, eliminando gli sprechi, in modo da non dover scartare il prodotto inutilizzato per tutta la durata di conservazione
Specifica
Non-sterile | |
No | |
6/conf. | |
1 L |