Learn More
Thermo Scientific™ Neutralization Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
The Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit is designed for fast and efficient purification of plasmid DNA from overnight cultures of E. coli cultures.
59.50€ - 221.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13535230
|
Thermo Scientific™
R2601 |
25 mL |
59.50€
25mL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13525230
|
Thermo Scientific™
R2602 |
90 mL |
221.00€
90mL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit is designed for fast and efficient purification of plasmid DNA from overnight cultures of E. coli cultures. The kit utilizes magnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET magnetic beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification by low sample throughput users. The resulting high-quality DNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors.
Specifica
Neutralization Solution | |
MagJET |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.