Learn More
H-B Instrument™ Nickel-Plated Brass Open Armor Thermometer Cases
Feature screw cap with ring and small openings around bulb for circulation
Marca:  H-B Instrument™ B61400-9300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05580kg
Codice prodotto. 17571305
  • 30.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can hold thermometers of length 5.9 to 18 in. (150mm to 460mm)
Specifica
Specifica
Protects thermometer during use and storage
Nickel-plated, Brass
12 in.
300 mm
Armor Case
12 in. Thermometer