Learn More
Nickel standard solution, for AAS, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
Codice prodotto. 10583941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10583941
Marca: Thermo Scientific Acros 196155000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel standard solution
Nota nome 1 mg/ml Ni in 2% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS min. % 1.9, 96.9
CAS max % 2.1, 97.1
Densità 1.0320g/mL
Gravità specifica 1.032
Forma fisica Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks
Formula molecolare Ni
Concentrazione 990 to 1010 μg/mL Ni in 2 to 5% HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Colore Green
Solubilità Soluble in water
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
IUPAC Name nickel
Molecular Weight (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:28112
Peso formulazione 58.69
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel standard solution, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.