Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, Reagent ACS
42.70€ - 1304.00€
Identificatori chimici
CAS | 485-47-2 |
---|---|
Formula molecolare | C9H6O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 178.143 |
Numero MDL | MFCD00003791 |
InChI Key | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione |
PubChem CID | 10236 |
ChEBI | CHEBI:86374 |
IUPAC Name | 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10055780
|
Thermo Scientific Chemicals
415720100 |
10 g | Glass bottle |
42.70€
10g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10404701
|
Thermo Scientific Chemicals
415720250 |
25 g | Glass Bottle |
82.20€
25g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10334792
|
Thermo Scientific Chemicals
415721000 |
100 g | Glass bottle |
213.00€
100g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10287183
|
Thermo Scientific Chemicals
415720010 |
1 kg | Glass bottle |
1304.00€
1kg |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
485-47-2 | |
178.143 | |
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N | |
10236 | |
2,2-dihydroxyindene-1,3-dione |
C9H6O4 | |
MFCD00003791 | |
1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione | |
CHEBI:86374 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
Specifica
Ninhydrin | |
485-47-2 | |
MFCD00003791 | |
15, 6640 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform | |
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O | |
178.143 | |
CHEBI:86374 | |
ACS Reagent | |
0.81 | |
Crystals |
250.0°C | |
C9H6O4 | |
01,732; 04,356 | |
1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione | |
Passes Test | |
Authentic | |
2,2-dihydroxyindene-1,3-dione | |
10236 | |
178.14 | |
(to amino acids) Passes Test | |
Brown/White to White |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 207-618-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NK5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ninhydrin
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.