Learn More
Nitrate, Ion chromatography standard solution, Specpure™ NO{3}∣- 1000μg/mL
Codice prodotto. 11485010
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11485010
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035549.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Nitrate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00144920
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrate Ion chromatography standard solution
Nota nome NO3- 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Solubilità Miscible with water
Quantità 500 mL
Grado Specpure