Learn More
Nitrilotriacetic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
- Nitrilotriacetic acid (2,2',2-nitrilotriacetic acid) is a tricarboxylic acid used for chemical purification
Applications
- A known mutagen, suitable for cell culture experiments of DNA damage
- Nitrilotriacetic acid can be used for protein elution using the His-tag method and chemical chelation
- Nitrilotriacetic acid is capable of chelating Ca2+, Co2+, Cu2+, and Fe3+
- Intended for sensitive applications such as HPLC
Specifica
Materiale o nome chimico | Nitrilotriacetic acid |
Nota nome | 99% |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 245.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | N(CH2CO2H)3 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nitrilotriacetic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.