Learn More
Nitrilotriacetic acid, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
50 g
6 x 50 g
25 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Nitrilotriacetic acid |
Punto d'infiammabilità | 100°C (212°F) |
Formula lineare | N(CH2COOH)3 |
Quantità | 50 g |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 1710776 |
Peso formulazione | 191.14g/mol |
Percent Purity | ≥99% |