Learn More
NKX3-2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NKX3-2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.36 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16831955
|
Proteintech
22491-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16821955
|
Proteintech
22491-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
BAPX1 is the mammalian homolog of the Drosophila bagpipe homeobox gene and is expressed in the splanchnic mesoderm and embryonic skeleton. It is one of the earliest developmental markers for the sclerotome portion of the somite and the gut mesentery. BAPX1 is required for normal skeletal development; homozygous inactivating mutations in the BAPX1 gene result in spodylo-megaepiphyseal-metaphyseal dysplasia (SMMD). It has also been suggested to play a role in the proper development of the mammalian gut and is required for distal stomach development as part of a BARX1-dependent pathway.Specifica
| NKX3-2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P78367, P97503 | |
| 12020, 579 | |
| NKX3-2 Fusion Protein Ag17581 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NKX3-2 |
| 0.36 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BAPX1, Homeobox protein Nkx 3.2, NK3 homeobox 2, NKX3 2, NKX3.2, NKX3-2, NKX3B | |
| NKX3-2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |