Learn More
NLRP3 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27458-1-AP-20UL
Codice prodotto. 17721079
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NLRP3 Polyclonal antibody specifically detects NLRP3 in Human, Rat samples. It is validated for WB, ELISA
Specifica
Specifica
NLRP3
Polyclonal
Unconjugated
BC146493
Antigen affinity purification
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
800 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
Rabbit
20 μL
114548
Store at -20°C