Learn More
NLRP3 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NLRP3 |
|---|---|
| Concentrazione | 800 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17721079
|
Proteintech
27458-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17711079
|
Proteintech
27458-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NLRP3 Polyclonal antibody specifically detects NLRP3 in Human, Rat samples. It is validated for WB, ELISASpecifica
| NLRP3 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Antibody |
| 800 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human, Rat | |
| 114548 | |
| Primary | |
| Store at -20°C |