Learn More
3M™ Nomad™ Tappeto Terra per Aree ad Elevato Traffico 8250
Il Tappeto per Aree ad Elevato Traffico 3M™ Nomad ™ Terra 8250 è un tappeto a riccioli vinilici ideale per applicazioni in interni, esterni o incavi con volumi di traffico elevato.
Marca: 3M™ 7100283949
1095.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 28.72782kg
Descrizione
- Il tappeto per ingresso a traffico intenso con rivestimento 3M™ Nomad™ 8250 è adatto per l'esterno e l'interno e gestisce sporco intenso, umidità e olio motore. Oltre che all'ingresso degli edifici, è adatto ad altre zone che richiedono la protezione dei pavimenti da sporco, olio e traffico. Il tappeto può essere tagliato, cucito, bordato e utilizzato in installazioni a incavo. È ideale per l'uso come primo tappeto di un sistema per ingressi 3M oppure come unico tappeto in una zona esposta a sporco intenso di tipo oleoso. Venduto in un'ampia gamma di colori, il tappeto è dotato di una garanzia di sostituzione valida un anno.
Il tappeto per ingresso a traffico intenso con rivestimento 3M™ Nomad™ 8250 è un tappeto per pavimenti non intrecciato con rivestimento e struttura a filamenti di vinile continui incollati insieme. Il tappeto è resistente all'olio motore e adatto a zone con alto calpestio in aree asciutte o bagnate. Rimuove e raccoglie lo sporco, trattenendolo lontano dalla superficie del pavimento. - Il tappeto 3M™ Nomad™ intrappola, trattiene e nasconde sporco e acqua. Evitare che sporco ed acqua penetrino in una struttura consente di mantenere un ambiente pulito e sicuro, non solo in funzione dell'aspetto, ma anche per ridurre gli incidenti dovuti a scivolamenti e cadute. Riducendo la quantità di acqua e sporco all'interno di una struttura è possibile prevenire danni alle finiture dei pavimenti e ridurre la quantità di tempo necessaria per pulire i pavimenti. Se si diminuisce la frequenza con cui i pavimenti devono essere abrasi, sottoposti al ripristino del rivestimento e puliti, si riduce la quantità di tempo, energia e prodotti chimici necessari per svolgere queste operazioni.
- Idealmente, per rimuovere lo sporco dalle scarpe al 100% è consigliato un sistema di tappeti di 9,1 m (30 piedi). Un sistema all'ingresso composto da un tappeto di rimozione e un tappeto da calpestio è in grado di rimuovere lo sporco fino a 10 volte di più rispetto a un solo tappeto da calpestio.
Specifica
19.685 ft. | |
3.937 ft. | |
Vinyl | |
6 m |
Dark Gray | |
Entrance Mat | |
1.2 m |