Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa in nylon non sterile
Per analisi di routine giornaliere. Il filtro per siringa in nylon non sterile Fisherbrand™ è dotato di membrana in nylon con involucro in polipropilene per il filtraggio di soluzioni acquose aggressive da una siringa standard. Le membrane del diametro di 25 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
Marca: Fisherbrand™
36.53 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17820kg
Descrizione
- Designed for use with aggressive aqueous solutions
- Ideal for routine filtration of aqueous and solvent/aqueous mixtures
- Hydrophilic 25mm diameter nylon membrane
- Sturdy, chemically resistant polypropylene housing
Specifica
Bianco | |
Nylon | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
50/conf. | |
25 mm |
Nylon | |
0.2 μm | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Confezione da 50 | |
Filtro per siringa |