Learn More
Sartorius Filtri a membrana sterili non grigliati in nitrato e acetato di cellulosa
Controllo di qualità in applicazioni di filtrazione microbiologica di routine. I filtri a membrana non quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius sono membrane confezionate singolarmente utilizzate per conta delle colonie, test delle particelle, microscopia e test di sterilità. Disponibili con membrana in acetato di cellulosa o in nitrato di cellulosa con pori di diverse dimensioni.
Marca: Sartorius 11301--50----ACN
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Ensure quality control in routine microbiological filtering. Sartorius Nongridded Sterile Cellulose Membrane Filters are single-packed membranes used for colony counting, particle testing, microscopy and sterility testing. Choose between cellulose acetate or cellulose nitrate membranes in a variety of pore sizes.
Sterile, individually packaged filters for strict quality control- Pre-sterilized via gamma irradiation at 25kGray
- Ready-to-use to save preparatory time
- Avoids contamination of remaining filters in opened packs
- Filter identification and lot number are printed on each individual envelope
- Each membrane is checked to ensure:
- It is not damaged in any way
- It is positioned correctly with no slippage under the edge seal
- It is free of particles
- Each envelope has readable lettering
- Defined particle retention and outstanding, reliable recovery rates for microorganisms
- Choice of two membrane materials:
- Cellulose nitrate filters (mixed cellulose ester) assure effective retention combined with high flow rates and optimal colony growth
- Cellulose acetate filters combine high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics
- Available in 7 different pore sizes: 0.2μm, 0.45μm, 0.65μm, 0.8μm, 1.2μm, 3.0μm and 8.0μm
- 8μm filters are used as prefilters in a prefilter attachment. They retain coarse particles, while allowing microorganisms through for recovery on a bacteria-retentive filter
- 0.2μm filters are the standard for sterile filtration and are validated by the Bacteria Challenge Test (BCT)
- 0.45μm filters are manufactured according to ISO 7704
- White, un-gridded filters in 47 or 50mm (1.9 or 2 in.) diameter sizes
Specifica
Bianco | |
Nitrato di cellulosa | |
Sterile | |
Idrofilo | |
100/conf. | |
50 mm |
Membrana | |
8 μm | |
Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia | |
Sì | |
2 in. |
Sicurezza e movimentazione
- X100 MEMBRANE NC 8µ 50MM ST weiß, (VE=100 Stck.)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose