Learn More
Sartorius Filtri a membrana sterili non grigliati in nitrato e acetato di cellulosa
Controllo di qualità in applicazioni di filtrazione microbiologica di routine. I filtri a membrana non quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius sono membrane confezionate singolarmente utilizzate per conta delle colonie, test delle particelle, microscopia e test di sterilità. Disponibili con membrana in acetato di cellulosa o in nitrato di cellulosa con pori di diverse dimensioni.
Marca: Sartorius 11304--47----ACN
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Ensure quality control in routine microbiological filtering. Sartorius Nongridded Sterile Cellulose Membrane Filters are single-packed membranes used for colony counting, particle testing, microscopy and sterility testing. Choose between cellulose acetate or cellulose nitrate membranes in a variety of pore sizes.
Sterile, individually packaged filters for strict quality control- Pre-sterilized via gamma irradiation at 25kGray
- Ready-to-use to save preparatory time
- Avoids contamination of remaining filters in opened packs
- Filter identification and lot number are printed on each individual envelope
- Each membrane is checked to ensure:
- It is not damaged in any way
- It is positioned correctly with no slippage under the edge seal
- It is free of particles
- Each envelope has readable lettering
- Defined particle retention and outstanding, reliable recovery rates for microorganisms
- Choice of two membrane materials:
- Cellulose nitrate filters (mixed cellulose ester) assure effective retention combined with high flow rates and optimal colony growth
- Cellulose acetate filters combine high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics
- Available in 7 different pore sizes: 0.2μm, 0.45μm, 0.65μm, 0.8μm, 1.2μm, 3.0μm and 8.0μm
- 8μm filters are used as prefilters in a prefilter attachment. They retain coarse particles, while allowing microorganisms through for recovery on a bacteria-retentive filter
- 0.2μm filters are the standard for sterile filtration and are validated by the Bacteria Challenge Test (BCT)
- 0.45μm filters are manufactured according to ISO 7704
- White, un-gridded filters in 47 or 50mm (1.9 or 2 in.) diameter sizes
Specifica
Bianco | |
Nitrato di cellulosa | |
Sterile | |
Idrofilo | |
100/conf. | |
47 mm |
Membrana | |
0.8 μm | |
Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia | |
Sì | |
1.9 in. |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P230-Mantenere umido con .
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
- P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.