Learn More
Invitrogen™ Novex™ MCP-1 Mouse ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant mouse Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) in serum, buffered solution, or cell culture medium
508.00€ - 740.00€
Specifica
Numero di accesso | NM_011333.3, NP_035463.1 |
---|---|
Assay Sensitivity | <9pg/mL |
Tipo di campione | Serum, Supernatant |
Da utilizzare con (applicazione) | Colorimetric Detection |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10170573
|
Invitrogen™
KMC1011 |
96 Assays |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10272393
|
Invitrogen™
KMC1012 |
192 Assays |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
MCP-1 attracts recruits monocytes, memory T cells, and dendritic cells to sites of tissue injury and infection.
Applications:
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Specifica
NM_011333.3, NP_035463.1 | |
Serum, Supernatant | |
Microplate Reader | |
3.8 hr. | |
MCP-1 |
<9pg/mL | |
Colorimetric Detection | |
20296 | |
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer | |
chemokine (C-C motif) ligand 2 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.