Learn More
Tris-EDTA Buffer Solutions, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
pH:
8
9
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- 10X EDTA buffer for Immunohistochemistry
- Dilute one part buffer with nine parts distilled water
- Unit size: 500mL
Recommended Storage
Store at room temperature
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris-EDTA Buffer |
| pH | 8 |
| Quantità | 500 mL |