missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NPL |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16856434
|
Proteintech
16715-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16846434
|
Proteintech
16715-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Catalyzes the cleavage of N-acetylneuraminic acid (sialic acid) to form pyruvate and N-acetylmannosamine via a Schiff base intermediate. It prevents sialic acids from being recycled and returning to the cell surface. Involved in the N- glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) degradation pathway. Although human is not able to catalyze formation of Neu5Gc due to the inactive CMAHP enzyme, Neu5Gc is present in food and must be degraded.Specifica
| NPL | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q66H59, Q9BXD5, Q9DCJ9 | |
| 304860, 74091, 80896 | |
| NPL Fusion Protein Ag10137 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NPL |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| c112, C1orf13, N acetylneuraminate lyase, NALase, NPL, Sialate lyase, Sialate pyruvate lyase, Sialic acid aldolase, Sialic acid lyase | |
| Npl | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto