Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Diaphragm Vacuum Pumps: MV2 NT
For a wide variety of non-corrosive and non-evaporative applications. MV-series pumps have an ultimate vacuum of 0.6 Torr.
Marca: VACUUBRAND™ 20738000
3162.85 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 15.50000kg
Descrizione
Utilizza la tecnologia del vuoto a membrana per applicazioni totalmente a secco; niente olio da cambiare o controllare.
- Riduce al minimo i tempi di inattività e i costi di assistenza
- Esclusivo design che elimina le noiose attività di ricalibrazione della lunghezza della corsa basate su tentativi ripetuti
- L'accesso indipendente a valvole e diaframmi semplifica gli interventi di assistenza
- Con testa pompante espressamente progettata per portate elevate al vuoto operativo
Specifica
0.4 torr | |
5.7 A | |
Da 1500 a 1800 | |
230 V 50/60 Hz | |
Involucro e copertura testa in lega di alluminio, disco di serraggio del diaframma in lega di alluminio, diaframma/valvola in FPM, tubo di connessione in lega di alluminio, ugello del tubo in PBT, guarnizioni in PVC | |
45 dBA | |
Da 14 a 140 °F | |
16.4 kg | |
40 °C | |
1.3/1.4 CFM | |
7.7 in. | |
12.7 in. | |
9.4 in. | |
Diaphragm Pump | |
4 | |
Non-Corrosive Gases | |
4 | |
230 V |
0.34 hp | |
Manual | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV | |
12.7 x 9.4 x 7.7 in. (32.5 x 23.8 x 19.8 cm) | |
MV 2 NT | |
CEE | |
36.1 libbre | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
32.5 cm | |
23.8 cm | |
IP 40 | |
50°F | |
Oil-Free | |
16 psi |