Learn More
NTF2 Mouse anti-Human, Clone: 4H7F9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | NTF2 |
---|---|
Clone | 4H7F9 |
Concentrazione | 0.86 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897595
|
Proteintech
66063-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887595
|
Proteintech
66063-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The MW of this protein is 14 kDa, and this antibody specifically recognizes the 14 kDa protein.
The protein encoded by this gene is a cytosolic factor that facilitates protein transport into the nucleus. It interacts with the nuclear pore complex glycoprotein p62. This encoded protein acts at a relative late stage of nuclear protein import, subsequent to the initial docking of nuclear import ligand at the nuclear envelope. It is thought to be part of a multicomponent system of cytosolic factors that assemble at the pore complex during nuclear import.Specifica
NTF2 | |
0.86 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NTF 2, NTF2, nuclear transport factor 2, NUTF 2, NUTF2, Placental protein 15, PP15 | |
NUTF2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
4H7F9 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P61970 | |
10204 | |
NTF2 Fusion Protein Ag7879 | |
Primary | |
-20°C | |
NUTF2 |