Learn More
NUBPL Monoclonal Antibody (OTI3D11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA503745
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Required for the assembly of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I). May deliver of one or more Fe-S clusters to complex I subunits.Specifica
| NUBPL | |
| Monoclonal | |
| 0.6 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8TB37 | |
| NUBPL | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-250 of human NUBPL produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3D11 | |
| Unconjugated | |
| NUBPL | |
| C14orf127, IND1, huInd1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 80224 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.