Learn More
NUBPL Monoclonal Antibody (OTI3D11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifica
| Antigene | NUBPL |
|---|---|
| Clone | OTI3D11 |
| Concentrazione | 0.6 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17549941
|
Origene Technologies
TA503745S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17529941
|
Origene Technologies
TA503745 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NUBPL Monoclonal antibody specifically detects NUBPL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifica
| NUBPL | |
| 0.6 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q8TB37 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI3D11 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 80224 | |
| Primary |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto