Learn More
Nucleocapsid protein Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Clone: AS61, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  ACROBiosystems NUN-S61A1-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 17116601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Nucleocapsid protein Monoclonal antibody specifically detects Nucleocapsid protein in SARS-CoV-2 samples.
Specifica
Specifica
Nucleocapsid protein
AS61
Hybridoma
RUO
SARS-CoV-2
IgG1
Monoclonal
Unconjugated
1 mg
Primary
-20°C