Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity Analytical HPLC EC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760753.30
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12438507
  • 710.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Silica
Monomeric octyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C8 Gravity
11%
Yes
Analytical EC Column
Analytical Column
3 mm
250 mm
Acetonitrile/water
1 to 11
1 Ea.
340 m²/g
L7
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase