Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C18 CC Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 721783.40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12742073
  • 164.00€ / pezzi 3
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
11%
5 μm
120Å
4 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
Yes
Yes
2 to 8
8 mm
HPLC CC Guard Column
NUCLEOSIL™ Standard C18
Acetonitrile/Water
Octadecyl
RP chromatography
Spherical
Hydrophobic
L1