Learn More
Cytiva Nuclepore Polycarbonate Hydrophilic Membranes
Captures extremely small particles.
Marca:  Cytiva 113506
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Codice prodotto. 11339004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Track-etched for highly defined pore size, high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance
  • Good thermal stability for wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
Specifica
Specifica
Sheet
0.2 μm
Hydrophilic
20.3 x 25.4cm
Nucleopore Polycarbonate
For filtering small particulates
25/Pk.