Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 14mL Round-Bottom Tube
Perform critical cellular applications with these 14mL round-bottom tubes.
279.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 17.5 mm |
---|---|
RCF max | 6000 x g |
Product Type | Round Bottom Tube |
Materiale chiusura | LDPE |
Tipo di chiusura | Dual Position Vent/Close Cap |
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11337704
|
Thermo Scientific™
150268 |
500 | 10 |
279.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Perform critical cellular applications with Thermo Scientific™ Nunc™ 14mL Round-Bottom Tubes, facilitated by the dual position vent/close cap for optimized gas exchange. For research use only
- Optimized gas exchange with dual position vent/close cap
- Encased in breathable packaging
- Certificates of conformity available for every lot
- For research use only
Specifica
17.5 mm | |
Round Bottom Tube | |
Dual Position Vent/Close Cap | |
Polystyrene | |
14 mL |
6000 x g | |
LDPE | |
95 mm | |
Sterile | |
Round |