Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Filter Plates
Efficiently perform plasmid DNA filtration, PCR filtration and vacuum filtration with these Thermo Scientific™ Nunc™ 96-well filter plates.
847.00€ - 2035.00€
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Membrana Glass Fiber
Matrice 8 x 12
Colore Natural
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
10327382
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
278010
Fritted Deep Well Plate w/ Glass Fiber (Binding)
2035.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10134302
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
278011
Fritted 96 Well DeepWell
1075.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10757404
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
278012
Unfritted Deep Well Plate
847.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Efficiently perform purification of high quality plasmid DNA or PCR products with the Thermo Scientific™ Nunc™ 96 Deep Well Filter Plates. Made of chemical resistant polypropylene material with superior mechanical strength, these plates conform to standard 96 well footprint compatible with high throughput sample processing.
Key Features:
  • Designed specifically for high throughput sample processing
  • Shared wall configuration gives reduced plate height, wider wells for faster pocessing, higher yields and less clogging
  • Suitable for vacuum, filtration, centrifugatioin or positive pressure techniques
  • Polyethylene terapthalate (PET) frit in the fritted plates (278010, 278011) has 20μm pore size
  • Glass Fiber plate (278010) has the PET frit plus two layers of glass fiber membrane for efficient binding of DNA
  • Customized bar coding is available
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
Standard
Glass Fiber
Natural
96
Non-sterile
Filter
5
Without Lid
8 x 12
Polypropylene
1 mL
Non-treated
50
50/Cs.
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.