Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Sterile Flask Replacement Filter Caps
Allow constant airflow and minimize chance of contamination by using individually packed Thermo Scientific™ Nunc™ Sterile Flask Replacement Filter Caps.
98.66€ - 759.00€
Specifica
Colore chiusura | White |
---|---|
N. per custodia | 100 |
Sterilità | Sterile |
Tipo di chiusura | Filter |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10042162
|
Thermo Scientific™
146003 |
Barcoded Flasks 178983 and 132920 |
759.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12696856
|
Thermo Scientific™
156753 |
Nunc EasYFlasks 75cm2 |
98.66€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Allow constant airflow and minimize chance of contamination with Thermo Scientific™ Nunc™ Sterile Flask Replacement Filter Caps.
Nunc sterile filter caps are made with HDPE and Thermo Scientific™ GORE™ dPTFE membrane.
- Filter membrane provides effective barrier against microorganisms
- Chemically robust membrane meets USP class VI standards and is produced without animal-derived substances
- Well-defined, hydrophobic filter membrane offers continuous venting with consistent gas exchange and no lot-to-lot variation
- Sterile
Warranty: 90 days
Specifica
White | |
100 | |
Sterile | |
Filter |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.