Learn More
NUPR1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NUPR1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16804044
|
Proteintech
15056-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16894034
|
Proteintech
15056-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
The human p8 gene encodes a nuclear protein with strong mitogenic activity, which is expressed in the pancreas in response to acute pancreatitis. Response to TNF alpha and staurosporine-induced apoptosis is not modified by p8 expression. However, cells expressing p8 grow significantly and more rapidly.Specifications
| NUPR1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O60356 | |
| 26471 | |
| NUPR1 Fusion Protein Ag7039 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NUPR1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Candidate of metastasis 1, COM1, nuclear protein 1, NUPR1, P8, Protein p8 | |
| NUPR1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |