Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nylaflo™ Nylon Membrane Disc Filters
A highly versatile laboratory membrane filter.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66610
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.16600kg
Codice prodotto. 17154591
  • 421.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chemical compatibility with esters, bases, and alcohols naturally hydrophilic
  • HPLC certified
  • Provides assurance that the filter will not add artifacts to your analysis
  • For research use only
Specifica
Specifica
Nylon (Hydrophilic)
Non-sterile
127 μm
0.45 μm
25/Pk.
142 mm