Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamide Gloves
3.23 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Descrizione
- Dots on palm and fingers for better grip
- Textile liner made of high elasticity polyamide thread
- Fine, stretchable and comfortable stitches
- Knitted with a seamless non-stop process
- Lint-free
Specifica
Struttura | Seamless Knit |
Coating Material | PVC |
Colore | White with Blue Dots |
Size | Medium |
Stile polso guanto | Knit |
Materiale rivestimento interno | Polyamide |
Resistente a | Abrasion and small cuts |
Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |