Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer maschio in Nylon
Sterilizable male luer fitting available configured with a variety of fitting options. Cole-Parmer™ Nylon Male Luer Fitting has good chemical resistance.
Marca:  Masterflex™ 45505-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 13284910
  • 19.75€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica
Specifica
Raccordo Luer maschio
Nylon
Adatto a portagomma Luer maschio da 3/32 in. con anello di sicurezza
Conf. da 25