Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer maschio in Nylon
Sterilizable male luer fitting available configured with a variety of fitting options. Cole-Parmer™ Nylon Male Luer Fitting has good chemical resistance.
Marca:  Masterflex™ 45505-26
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 15279166
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica
Specifica
Raccordo Luer maschio
Nylon
Adatto a portagomma Luer maschio da 1/8 in.
Conf. da 25