Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer maschio in Nylon
Sterilizable male luer fitting available configured with a variety of fitting options. Cole-Parmer™ Nylon Male Luer Fitting has good chemical resistance.
Marca:  Masterflex™ 45505-72
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 15384134
  • 19.70€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica
Specifica
Raccordo Luer maschio
Nylon
Adatto a raccordo da Luer maschio a Luer maschio
Conf. da 25