Learn More
Azpack™ Nylon Non-Releasable Cable Ties, 370 x 4.8mm
Tie up and organize computer cables, wires and other items. Azpack™ Nylon Non-Releasable Cable Ties, 370 x 4.8mm will not unfasten once locking mechanism is engaged.
29.90€
Specifica
Tipo | Cable Tie |
---|---|
Materiale | Nylon |
Lunghezza (sistema metrico) | 370 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 4.8 mm |
Dimensioni (L x P) | 370 x 4.8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11398083
|
Azpack™
11398083 |
Black |
29.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Available in assorted sizes and colors.- Material - nylon
- Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
- Flammability rating UL94 class V2
Specifica
Cable Tie | |
370 mm | |
370 x 4.8 mm | |
100/Pk. |
Nylon | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL94 Class V2 |