Learn More
Brady™ Fascette per cavi in nylon
Cable ties constructed of nylon.
Marca:  Brady™ 196311
6.66 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15994432
  • 7.20€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nylon
  • 200 mm long
Specifica
Specifica
Nylon
White
200 x 3.5 mm