Learn More
Zeiss™ Objective
Accessories for Zeiss Microscopes
Marca:  Zeiss™ 4209319911
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11835163
  • 827.27€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with a variety of applications
Specifica
Specifica
Objective N-Achroplan 5x/0.15 Ph1 M27
12 mm
5X
Numerical Aperture: 0.15
Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Vert and Axio Scope Microscopes
1 Ea.