Learn More
Motic™ Objective, Achromatic 100X /1.25/S - Oil
Designed with chromatic aberration correction for 2 colors. Motic™ Objective, Achromatic 100X /1.25/ S - Oil is spherically corrected for one color.
Marca:  Motic™ 1101001701123
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15435092
  • 53.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Achromatic.
  • Chromatic aberration correction for 2 colors.
  • Spherical correction for 1 color.
Specifica
Specifica
Achromat Objective
NA: 1.25/S - Oil
SFC-100, DM-111, F-1110 Microscopes
100X