Learn More
Vitlab™ Octagonal Magnetic Stir Bar
Vitlab™ Octagonal Magnetic Stir Bar with rings and permanent magnet AlNiCo V core.
Marca:  Vitlab™ 308097
68.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16523612
  • 71.55€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The eight-sided shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates
  • The middle ring also promotes stable centering with convex or uneven bottoms
Specifica
Specifica
8 mm
28 mm
Octagon