Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione ottaedrica in PTFE
Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono autoclavabili e includono un perno ad anello. Le superfici piatte forniscono una maggiore azione di miscelazione.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02340kg
Codice prodotto. 11923574
  • 11.65€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action
  • All have pivot rings
  • AlNiCo-V magnets encased in PTFE
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
8 mm
0,3125 in.
Bianco
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Ottaedrica
0,625 in.
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
5/conf.
15 mm