Learn More
OHAUS™ Accessories for CBM910 Impact Balance Printer
Per l'uso con stampante a impatto CBM910 per bilancia Carat Plus.
Marca: OHAUS™ 80251933
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
- For use with model EX125D, EX125, EX225D, EX225D/AD, EX225/AD balances
Specifica
Carat Plus Balance | |
Nastro inchiostratore |