Learn More
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
113.00€ - 775.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DAkkS calibration certificate |
---|---|
Classificazione | OIML Class F2 |
Densità | 7,950kg/m3 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11373384
|
Sartorius™
YCW314-AC-02 |
1 g |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313394
|
Sartorius™
YCW324-AC-02 |
2 g |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353394
|
Sartorius™
YCW354-AC-02 |
5 g |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393394
|
Sartorius™
YCW414-AC-02 |
10 g |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333404
|
Sartorius™
YCW424-AC-02 |
20 g |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373404
|
Sartorius™
YCW454-AC-02 |
50 g |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313414
|
Sartorius™
YCW514-AC-02 |
100 g |
132.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353414
|
Sartorius™
YCW524-AC-02 |
200 g |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393414
|
Sartorius™
YCW554-AC-02 |
500 g |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333424
|
Sartorius™
YCW614-AC-02 |
1 kg |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373424
|
Sartorius™
YCW624-AC-02 |
2 kg |
288.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313434
|
Sartorius™
YCW654-AC-02 |
5 kg |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11397494
|
Sartorius™
YCW714-AC-02 |
10 kg |
775.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
- DAkkS Certified
Specifica
DAkkS calibration certificate | |
OIML Class F2 | |
7,950kg/m3 |