Learn More
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of stainless steel and supplied in a plastic case.
75.50€ - 350.00€
Specifica
Product Type | Proof Line Weight |
---|---|
Certificazione/Conformità | DAkkS calibration certificate |
Classificazione | OIML Class M1 |
Materiale | Stainless Steel |
Densità | 7,850kg/m3 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11393384
|
Sartorius™
YCW315-AC-02 |
1 g |
75.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333394
|
Sartorius™
YCW325-AC-02 |
2 g |
75.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373394
|
Sartorius™
YCW355-AC-02 |
5 g |
76.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313404
|
Sartorius™
YCW415-AC-02 |
10 g |
76.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353404
|
Sartorius™
YCW425-AC-02 |
20 g |
77.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393404
|
Sartorius™
YCW455-AC-02 |
50 g |
79.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373414
|
Sartorius™
YCW525-AC-02 |
200 g |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313424
|
Sartorius™
YCW555-AC-02 |
500 g |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353424
|
Sartorius™
YCW615-AC-02 |
1 kg |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393424
|
Sartorius™
YCW625-AC-02 |
2 kg |
200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333434
|
Sartorius™
YCW655-AC-02 |
5 kg |
350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Stainless steel construction with a density of 7,850 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
- DAkkS Certified
Specifica
Proof Line Weight | |
OIML Class M1 | |
7,850kg/m3 |
DAkkS calibration certificate | |
Stainless Steel |