Learn More
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight without Certificate is constructed of stainless steel and supplied in a plastic case.
13.30€ - 191.00€
Specifica
Product Type | Proof Line Weight |
---|---|
Classificazione | OIML Class M1 |
Materiale | Stainless Steel |
Densità | 7,850kg/m3 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11383384
|
Sartorius™
YCW315-AC-00 |
1 g |
13.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11383424
|
Sartorius™
YCW625-AC-00 |
2 kg |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11303424
|
Sartorius™
YCW555-AC-00 |
500 g |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11303404
|
Sartorius™
YCW415-AC-00 |
10 g |
14.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11323394
|
Sartorius™
YCW325-AC-00 |
2 g |
13.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363394
|
Sartorius™
YCW355-AC-00 |
5 g |
14.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343424
|
Sartorius™
YCW615-AC-00 |
1 kg |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363414
|
Sartorius™
YCW525-AC-00 |
200 g |
41.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343404
|
Sartorius™
YCW425-AC-00 |
20 g |
15.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11383404
|
Sartorius™
YCW455-AC-00 |
50 g |
17.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Stainless steel construction with a density of 7,850 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Specifica
Proof Line Weight | |
OIML Class M1 | |
Stainless Steel | |
7,850kg/m3 |