Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Mix and match your Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Column lengths while using your existing endpieces for ultimate flexibility
Marca:  Diba 006ERG-35-33
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.68000kg
Codice prodotto. 15845304
  • dietro preventivo / Pezzo
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Specifica
Specifica
35 mm
Liquid Chromatography Column
330 mm
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 35 x 330mm; 1/ea
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Glass