Learn More
BTX™ Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1 mm Gap
Platinum Oocyte Petri Electrode allows alignment of cells to be observed under a microscope.
2635.00€ - 3115.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Embryo Manipulation, Nuclear Transfer, Cell Fusion, Hybridoma Production, Plant Protoplast Fusion |
---|---|
Materiale | Medical Grade Platinum |
Linea di prodotti | BTX Electroporation |
Product Type | Electroporation accessory |
Descrizione | Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1mm gap |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15821947
|
BTX™
452059 |
ECM™ 830, ECM™ 2001, ECM 2001+, Gemini X2 Generator | Electrode Only |
2635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15831947
|
BTX™
452060 |
ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 Generator | Oocyte chamber and Cables |
3115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Allow alignment of cells to be observed under a microscope
- Microslide 450 has two stainless steel tubes mounted on a glass slide and generates a divergent field
- Microslide 453 has two stainless steel bars that can be set apart at 3.2 or 10 mm gaps to provide homogenous fields
Specifica
Embryo Manipulation, Nuclear Transfer, Cell Fusion, Hybridoma Production, Plant Protoplast Fusion | |
BTX Electroporation | |
Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1mm gap | |
15 mm | |
1 mm | |
Non-sterile | |
AC Sine Wave, DC Square Wave |
Medical Grade Platinum | |
Electroporation accessory | |
0.59 in. | |
1 Ea. | |
40 μL | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.