Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip can be used during transport of contagious patients.
Marca:  Kolmi Hopen™ M14311-30-2000
167.20 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.70500kg
Codice prodotto. 17760179
  • 176.00€ / pezzi 2000
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High filtration media (polypropylene)
  • Two wide and comfortable elastic bands
  • Very soft polypropylene edges
  • Anatomical folding limits exposure to face
  • Integrated anti-fog nose bar
  • Fiberglass-free filter
  • Produced in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Specifica
Specifica
Blue
Polypropylene
(EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 14971
Medical
Earloops
Pleated
Yes
2000 Pk.